4'-Hydroxy-2'-methoxyacetophenone
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR8814-1G OR8814-250MG
APOSOR8814-1GEA 116 EUR InStock
APOSOR8814-1G APOSOR8814-250MG
4'-Hydroxy-2'-methoxyacetophenone
4'-Hydroxy-2'-methoxyacetophenone
Formel: C₉H₁₀O₃
Melting Pt: 136…140 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00038750
CAS-Nummer: 493-33-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge