4-Bromo-3,5-dichloropyridine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR8846-25G
APOSOR8846-25GEA 74.1 EUR InStock
APOSOR8846-25G
4-Bromo-3,5-dichloropyridine
4-Bromo-3,5-dichloropyridine
Formel: C₅H₂BrCl₂N
Melting Pt: 75…76 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06797978
CAS-Nummer: 343781-45-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge