2,4,5-Tribromimidazol
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR8896-100G
APOSOR8896-100GEA 129 EUR InStock
APOSOR8896-100G
2,4,5-Tribromimidazol
2,4,5-Tribromoimidazole
Formel: C₃HBr₃N₂
Melting Pt: 217…220 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00005184
CAS-Nummer: 2034-22-2
EINECS: 217-997-5
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge