5-Chlor-2-hydroxy-3-nitropyridin 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR9001-1G
APOSOR9001-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR9001-1G
5-Chlor-2-hydroxy-3-nitropyridin 95+%
5-Chlor-2-hydroxy-3-nitropyridin
Formel: C₅H₃ClN₂O₃
Melting Pt: 231…234 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00114884
CAS-Nummer: 21427-61-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge