4-Methoxy-3-methylbenzamide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR900803-1G
APOSOR900803-1GEA 806 EUR InStock
APOSOR900803-1G
4-Methoxy-3-methylbenzamide 98%
4-Methoxy-3-methylbenzamide
Formel: C₉H₁₁NO₂
MW: 165.189 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09600240
CAS-Nummer: 932123-52-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge