2,8-Dichlorchinolin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR901662-25G
APOSOR901662-25GEA 142 EUR InStock
APOSOR901662-25G
2,8-Dichlorchinolin 98%
2,8-Dichloroquinoline
Formel: C₉H₅Cl₂N
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00832077
CAS-Nummer: 4470-83-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge