3-Bromo-6-mercaptopyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR902013-5G
APOSOR902013-5GEA 78.3 EUR InStock
APOSOR902013-5G
3-Bromo-6-mercaptopyridine 98%
3-Bromo-6-mercaptopyridine
Formel: C5H4BrNS
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09729468
CAS-Nummer: 56673-34-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge