1H-Pyrazolo[3,4-b]pyrazin-3-amine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR902364-1G
APOSOR902364-1GEA 62.5 EUR InStock
APOSOR902364-1G
1H-Pyrazolo[3,4-b]pyrazin-3-amine
1H-Pyrazolo[3,4-b]pyrazin-3-amine
Formel: C₅H₅N₅
Melting Pt: 244…246 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09909663
CAS-Nummer: 81411-64-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge