2-Methoxy-5-methylpyridin-3-amine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR902464-1G
APOSOR902464-1GEA 632 EUR InStock
APOSOR902464-1G
2-Methoxy-5-methylpyridin-3-amine 98%
2-Methoxy-5-methylpyridin-3-amine
Formel: C₇H₁₀N₂O
Melting Pt: 58…59 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD13185338
CAS-Nummer: 179677-17-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge