5,6-Dichlor-2,3-pyrazindicarbonitril 96%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR902743-25G
APOSOR902743-25GEA 221 EUR InStock
APOSOR902743-25G
5,6-Dichlor-2,3-pyrazindicarbonitril 96%
5,6-Dichlor-2,3-pyrazindicarbonitril
Formel: C₆Cl₂N₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00191419
CAS-Nummer: 56413-95-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge