5-(Aminomethyl)-2-methyl-4-pyrimidinamin 96%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR902949-5G
APOSOR902949-5GEA 198 EUR InStock
APOSOR902949-5G
5-(Aminomethyl)-2-methyl-4-pyrimidinamin 96%
5-(Aminomethyl)-2-methylpyrimidin-4-amine
Formel: C₆H₁₀N₄
Melting Pt: 270…272 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00078880
CAS-Nummer: 95-02-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge