3-Amino-2-hydroxybenzonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR903180-1G
APOSOR903180-1GEA 897 EUR InStock
APOSOR903180-1G
3-Amino-2-hydroxybenzonitrile 95%
3-Amino-2-hydroxybenzonitrile
Formel: C₇H₆N₂O
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD02261942
CAS-Nummer: 67608-57-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge