6-Chloropyrido[3,4-d]pyrimidin-4(3H)-one 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR903355-1G
APOSOR903355-1GEA 62.5 EUR InStock
APOSOR903355-1G
6-Chloropyrido[3,4-d]pyrimidin-4(3H)-one 98%
6-Chloropyrido[3,4-d]pyrimidin-4(3H)-one
Formel: C₇H₄ClN₃O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11044635
CAS-Nummer: 171178-47-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge