2-Chloro-N-ethylacetamide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR903605-5G
APOSOR903605-5GEA 125 EUR InStock
APOSOR903605-5G
2-Chloro-N-ethylacetamide 97%
2-Chloro-N-ethylacetamide
Formel: C₄H₈ClNO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00040868
CAS-Nummer: 105-35-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge