2-Naphthylisocyanat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR904280-1G
APOSOR904280-1GEA 162 EUR InStock
APOSOR904280-1G
2-Naphthylisocyanat 95%
2-Naphthylisocyanat
When melted, may contain small amount of sediment.
Formel: C₁₁H₇NO
MW: 169.18 g/mol
Siedepunkt: 83 °C
Melting Pt: 52…57 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014319
CAS-Nummer: 2243-54-1
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge