1-Methyl-2,2'-bipiperidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR904408-1G
APOSOR904408-1GEA 592 EUR InStock
APOSOR904408-1G
1-Methyl-2,2'-bipiperidine 97%
1-Methyl-2,2'-bipiperidine
Formel: C₁₁H₂₂N₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02663572
CAS-Nummer: 118046-22-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge