2-(2,4-Dichlorophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR904619-1G
APOSOR904619-1GEA 371 EUR InStock
APOSOR904619-1G
2-(2,4-Dichlorophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine
2-(2,4-Dichlorophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Formel: C₁₃H₈Cl₂N₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01191735
CAS-Nummer: 63111-80-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge