1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR904769-1G OR904769-25G OR904769-5G
APOSOR904769-1GEA 125 EUR InStock
APOSOR904769-1G APOSOR904769-25G APOSOR904769-5G
1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyd 98%
1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyd
Formel: C₆H₈N₂O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00159635
CAS-Nummer: 25016-12-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge