5-Bromo-1-methyl-1H-1,2,4-triazole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR904770-5G
APOSOR904770-5GEA 65.4 EUR InStock
APOSOR904770-5G
5-Bromo-1-methyl-1H-1,2,4-triazole 97%
5-Bromo-1-methyl-1H-1,2,4-triazole
Formel: C₃H₄BrN₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11109756
CAS-Nummer: 16681-72-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge