2-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-8-ylamine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR905048-1G
APOSOR905048-1GEA 435 EUR InStock
APOSOR905048-1G
2-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-8-ylamine hydrochloride 95%
2-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-8-ylamine hydrochloride
Formel: C₈H₁₀ClN₃
MW: 183.64 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07367043
CAS-Nummer: 173159-45-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge