5-Methyl-3-(1H-pyrrol-1-yl)-isoxazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR905303-1G
APOSOR905303-1GEA 348 EUR InStock
APOSOR905303-1G
5-Methyl-3-(1H-pyrrol-1-yl)-isoxazole 95%
5-Methyl-3-(1H-pyrrol-1-yl)-isoxazole
Formel: C₈H₈N₂O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02665522
CAS-Nummer: 358332-83-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge