2-Chlor-5-formyl-4-picolin 96%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR905651-1G
APOSOR905651-1GEA 202 EUR InStock
APOSOR905651-1G
2-Chlor-5-formyl-4-picolin 96%
2-Chlor-5-formyl-4-picolin
Formel: C₇H₆ClNO
MW: 155.58 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07368881
CAS-Nummer: 884495-38-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge