[4-(Dimethoxymethyl)pyridin-2-yl]boronic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR906381-1G
APOSOR906381-1GEA 864 EUR InStock
APOSOR906381-1G
[4-(Dimethoxymethyl)pyridin-2-yl]boronic acid 95%
[4-(Dimethoxymethyl)pyridin-2-yl]boronic acid
Formel: C₈H₁₂BNO₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD23699491
CAS-Nummer: 1908439-18-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge