4-(4-Chlorophenyl)-1,3-thiazole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR906578-1G
APOSOR906578-1GEA 60.9 EUR InStock
APOSOR906578-1G
4-(4-Chlorophenyl)-1,3-thiazole 98%
4-(4-Chlorophenyl)-1,3-thiazole
Formel: C₉H₆ClNS
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02665933
CAS-Nummer: 1826-22-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge