Pyrrolidin-3-ol hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR9068-25G
APOSOR9068-25GEA 176 EUR InStock
APOSOR9068-25G
Pyrrolidin-3-ol hydrochloride 97%
Pyrrolidin-3-ol hydrochloride
Formel: C4H10ClNO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03001754
CAS-Nummer: 86070-82-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge