N-Allylbenzylamin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR906976-5G
APOSOR906976-5GEA 147 EUR InStock
APOSOR906976-5G
N-Allylbenzylamin 97%
N-Allylbenzylamin
Formel: C₁₀H₁₃N
Siedepunkt: 208 °C
Dichte: 0,94 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00463446
CAS-Nummer: 4383-22-6
UN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge