(5,6-Dimethoxypyridin-3-yl)boronic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR906990-1G
APOSOR906990-1GEA 623 EUR InStock
APOSOR906990-1G
(5,6-Dimethoxypyridin-3-yl)boronic acid 95%
(5,6-Dimethoxypyridin-3-yl)boronic acid
Formel: C₇H₁₀BNO₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18254414
CAS-Nummer: 1346526-61-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge