(1S,E)-(-)-Camphorquinone 3-oxime 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR907065-1G
APOSOR907065-1GEA 364 EUR InStock
APOSOR907065-1G
(1S,E)-(-)-Camphorquinone 3-oxime 95%
(1S,E)-(-)-Camphorquinone 3-oxime
Formel: C₁₀H₁₅NO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00142700
CAS-Nummer: 251645-83-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge