(2,6-Dibromopyridin-4-yl)boronic acid > 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR907072-1G
APOSOR907072-1GEA 78.3 EUR InStock
APOSOR907072-1G
(2,6-Dibromopyridin-4-yl)boronic acid > 98%
(2,6-Dibromopyridin-4-yl)boronic acid
Formel: C₅H₄BBr₂NO₂
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD18910899
CAS-Nummer: 2096340-19-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge