2-Ethoxyisonicotinsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR907519-25G
APOSOR907519-25GEA 626 EUR InStock
APOSOR907519-25G
2-Ethoxyisonicotinsäure 98%
2-Ethoxyisonicotinsäure
Formel: C₈H₉NO₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04115719
CAS-Nummer: 91940-86-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge