2-Cyano-3-methoxynaphthalene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR907837-1G
APOSOR907837-1GEA 632 EUR InStock
APOSOR907837-1G
2-Cyano-3-methoxynaphthalene 97%
2-Cyano-3-methoxynaphthalene
Formel: C₁₂H₉NO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD17012444
CAS-Nummer: 92616-44-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge