Methyl-4-pentenoat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR908012-5G
APOSOR908012-5GEA 75.4 EUR InStock
APOSOR908012-5G
Methyl-4-pentenoat 95%
Methyl-4-pentenoat
Formel: C₆H₁₀O₂
Dichte: 0,922 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 29 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03990590
CAS-Nummer: 818-57-5
UN: 3272
ADR: 3,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge