2-Methylthiophene-3-carbonyl chloride 90%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR908212-1G
APOSOR908212-1GEA 734 EUR InStock
APOSOR908212-1G
2-Methylthiophene-3-carbonyl chloride 90%
2-Methylthiophene-3-carbonyl chloride
Formel: C₆H₅ClOS
MW: 160.621 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18417771
CAS-Nummer: 123116-02-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge