2-Cyano-6-methoxyphenylboronic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR908383-1G
APOSOR908383-1GEA 322 EUR InStock
APOSOR908383-1G
2-Cyano-6-methoxyphenylboronic acid 97%
2-Cyano-6-methoxyphenylboronic acid
Formel: C₈H₈BNO₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10696677
CAS-Nummer: 1164100-85-9
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge