6-Methyl-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR908963-1G
APOSOR908963-1GEA 155 EUR InStock
APOSOR908963-1G
6-Methyl-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridin 98%
6-Methyl-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridin
Formel: C₈H₇N₃O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06496196
CAS-Nummer: 67625-28-9
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge