5-Chloro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR909064-1G
APOSOR909064-1GEA 79.9 EUR InStock
APOSOR909064-1G
5-Chloro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine 95%
5-Chloro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Formel: C₆H₄ClN₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11109431
CAS-Nummer: 27187-13-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge