[3-(4-Nitrophenyl)-1H-pyrazol-1-yl]acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR9117-500MG
APOSOR9117-500MGEA 50.9 EUR InStock
APOSOR9117-500MG
[3-(4-Nitrophenyl)-1H-pyrazol-1-yl]acetic acid
[3-(4-Nitrophenyl)-1H-pyrazol-1-yl]acetic acid
Formel: C₁₁H₉N₃O₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00665862
CAS-Nummer: 959582-09-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge