2-tert-Butylanilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR911839-100G
APOSOR911839-100GEA 195 EUR InStock
APOSOR911839-100G
2-tert-Butylanilin 98%
2-tert-Butylanilin
Formel: C₁₀H₁₅N
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00130023
CAS-Nummer: 6310-21-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge