Methyl-4-hydroxy-3-methylbenzoate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR911863-25G
APOSOR911863-25GEA 219 EUR InStock
APOSOR911863-25G
Methyl-4-hydroxy-3-methylbenzoate 98%
Methyl-4-hydroxy-3-methylbenzoate
Formel: C₉H₁₀O₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06203848
CAS-Nummer: 42113-13-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge