6-Chlor-2,8-dimethylchinolin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR911962-1G
APOSOR911962-1GEA 770 EUR InStock
APOSOR911962-1G
6-Chlor-2,8-dimethylchinolin 95%
6-Chloro-2,8-dimethylquinoline
Formel: C₁₁H₁₀ClN
Storage Temperature: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 948289-20-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge