3-Chloro-1,3,4,5-tetrahydro-2H-1-benzazepin-2-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR912146-5G
APOSOR912146-5GEA 169 EUR InStock
APOSOR912146-5G
3-Chloro-1,3,4,5-tetrahydro-2H-1-benzazepin-2-one 95%
3-Chloro-1,3,4,5-tetrahydro-2H-1-benzazepin-2-one
Formel: C₁₀H₁₀ClNO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09260932
CAS-Nummer: 86499-23-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge