3-(((tert-Butoxycarbonyl)amino)methyl)benzoic acid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR912508-5G
APOSOR912508-5GEA 66.7 EUR InStock
APOSOR912508-5G
3-(((tert-Butoxycarbonyl)amino)methyl)benzoic acid 96%
3-(((tert-Butoxycarbonyl)amino)methyl)benzoic acid
Formel: C₁₃H₁₇NO₄
MW: 251.282 g/mol
Melting Pt: 126…127 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00273426
CAS-Nummer: 117445-22-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge