(S)-2-Hydroxybutanoic acid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR912658-10G OR912658-1G OR912658-5G
APOSOR912658-10GEA 369 EUR InStock
APOSOR912658-10G APOSOR912658-1G APOSOR912658-5G
(S)-2-Hydroxybutanoic acid 96%
(S)-2-Hydroxybutanoic acid
Formel: C₄H₈O₃
Melting Pt: 50…54 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01318568
CAS-Nummer: 3347-90-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge