4-(Aminomethyl)-2,5-dimethyl-1,3-oxazole
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR9127-500MG
APOSOR9127-500MGEA 725 EUR InStock
APOSOR9127-500MG
4-(Aminomethyl)-2,5-dimethyl-1,3-oxazole
4-(Aminomethyl)-2,5-dimethyl-1,3-oxazole
Formel: C₆H₁₀N₂O
Siedepunkt: 36…38 °C (0,1 mm Hg)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08271883
CAS-Nummer: 859850-62-7
UN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge