6-Methoxy-1H-indole-3-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR913080-5G
APOSOR913080-5GEA 134 EUR InStock
APOSOR913080-5G
6-Methoxy-1H-indole-3-carboxylic acid 97%
6-Methoxy-1H-indole-3-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₉NO₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05664010
CAS-Nummer: 90924-43-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge