3-Phenylpentan-3-amine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR913327-1G
APOSOR913327-1GEA 393 EUR InStock
APOSOR913327-1G
3-Phenylpentan-3-amine hydrochloride 95%
3-Phenylpentan-3-amine hydrochloride
Formel: C11H18ClN
Storage Temperature: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 104177-96-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge