4-Imidazol-1-ylmethylphenylamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR9141-5G
APOSOR9141-5GEA 163 EUR InStock
APOSOR9141-5G
4-Imidazol-1-ylmethylphenylamine 95%
4-Imidazol-1-ylmethylphenylamine
Formel: C₁₀H₁₁N₃
Melting Pt: 128…130 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD06660785
CAS-Nummer: 56643-85-7
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge