Dimethyl-2,6-pyridindicarboxylat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR914344-100G
APOSOR914344-100GEA 89.9 EUR InStock
APOSOR914344-100G
Dimethyl-2,6-pyridindicarboxylat 97%
Dimethyl-2,6-pyridindicarboxylat
Formel: C₉H₉NO₄
MW: 195.17 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134493
CAS-Nummer: 5453-67-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge