3-[1,2,4]Triazol-1-ylmethylbenzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR9147-1G
APOSOR9147-1GEA 139 EUR InStock
APOSOR9147-1G
3-[1,2,4]Triazol-1-ylmethylbenzoic acid 97%
3-[1,2,4]Triazol-1-ylmethylbenzoic acid
Formel: C₁₀H₉N₃O₂
Melting Pt: 209…210 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07186456
CAS-Nummer: 857284-23-2
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge