3-(Fur-2-yl)-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR9148-1G
APOSOR9148-1GEA 395 EUR InStock
APOSOR9148-1G
3-(Fur-2-yl)-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 97%
3-(Fur-2-yl)-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Formel: C₉H₈N₂O₃
MW: 192.171 g/mol
Melting Pt: 130 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08271950
CAS-Nummer: 859851-00-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge